Key Documents
819010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 5 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 19010
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
área da superfície
450 m2/g
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
carbamoyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrição geral
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)