818757
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 18757
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 2 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)