Documentos Principais
817502
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Octadecyl-2PW, 17502
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Highly cross-linked polymethacrylate base material of TSKgel Octadecyl-2PW provides excellent stability in high pH buffer systems and can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 125Ã… pores allow for anaylsis of peptides up to 8,000 Da. Columns packed with larger particle sizes are available for semi-preparative scale separations.
forma física
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)