816260
TSKgel® Phenyl-5PW RP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 16260
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)