Documentos Principais
814785
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
tamanho de partícula:
100 μm
Grupo ativo da matriz:
phenyl phase
Matriz:
hydroxylated methacrylic polymer
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14785
Parâmetros
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Toyopearl Phenyl-650 resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Phenyl-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)