807988
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
DEAE-650C
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
methacrylate
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
2-10
capacidade
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidade
mode of use weak anion exchange chromatography
técnica de separação
anion exchange
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)