807210
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® DEAE-5PW Guards and Guardgel Kits
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 07210
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
20 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)