Documentos Principais
807168
TSKgel® DEAE-SW Columns
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Características
counter ion H2PO4-
fabricante/nome comercial
Tosoh 07168
Parâmetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
TSKgel DEAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of nucleotides, nucleosides, peptides, small proteins and other biologically active molecules. A 2mm ID column is available for applications that are sample limited.
forma física
Shipped in methanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)