805147
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05147
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
30 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
60 cm × 21.5 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
125 Å pore diameter
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)