Documentos Principais
80442
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Sinônimo(s):
Silica gel
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Gel de sílica, 40-75 μm particle size
grau
high-purity grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
250-350 m2/g
perda
~5% loss on drying
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
200-400 mesh
40-75 μm
tamanho de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. They can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Gel de sílica granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
Gel de sílica
Gel de sílica beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
Gel de sílica
Gel de sílica Davisil® grade 710, pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
236756
Gel de sílica
Gel de sílica technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel de sílica
Sílica monodisperse, non-porous, 50 μm
Sigma-Aldrich
904384
Sílica
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288500
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, 90Å, 15-25 μm, for column chromatography
Supelco
60744
Gel de sílica
Sílica for column chromatography
Millipore
1.09389
Sílica