Documentos Principais
803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Nylon Membrane Filter, 13 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
Nome do produto
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Materiais
Nylon
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 03409
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho de poro
0.45 μm
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)