Documentos Principais
68992
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
251.32
Beilstein:
2529905
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
chave InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)