Documentos Principais
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholine
analytical standard
Sinônimo(s):
Nitrosomorpholine, NMOR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
chave InChI
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)