67064-U
BIOshell A160 Peptide CN (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide CN, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
descrição
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
classe(s) química(is) do analito
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1.5% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
área da superfície
60 m2/g
cobertura de superfície
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5.0 μm
tamanho de poro
160 Å
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)