Key Documents
64823
Supelco
Flat Bottom Flask
size 300 mL
Sinônimo(s):
FLAT BOTTOM FLASK,300ML,24/40, EA
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
flat bottom glass flask
Nível de qualidade
tamanho
large
300 mL
Junta
joint ST/NS flask
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with liquid/liquid extractors
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)