58976
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-8-DB SUPELCOSIL™, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L7
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Extensão da rotulagem
6.0% carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.3 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?