Documentos Principais
589764
Sigma-Aldrich
1-Tetradecan-d29-ol
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)12CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
243.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
38-40 °C (lit.)
alteração de massa
M+29
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2
chave InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-AUFKXYATSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)