584526-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
5.6% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
matriz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
AQ-C18, polar modified bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)