Documentos Principais
58230C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-18 SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Uma fase alquil hidrofóbica de uso geral que é muito retentiva e gera um bom formato de pico para uma ampla variedade de compostos.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)