577104-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L62
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.5% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
3 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)