581509-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
450 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-6
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrição geral
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
581509-U | 4061838549228 |