Documentos Principais
57633
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector
Tefzel®
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiais
Tefzel®
Descrição geral
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® model 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)