Documentos Principais
575652-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Sinônimo(s):
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume do poço
1 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.