Documentos Principais
57411
Knitted reactor coil
L × I.D. 20 m × 0.5 mm, volume 4.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
C × D.I.
20 m × 0.5 mm
volume
4.0 mL
compatibilidade
for use with PHRED Reactor
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)