568423-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
3.5% Carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
100 m2/g
cobertura de superfície
4.5 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C5 (pentyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2-8
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
anticorpo
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.