567504-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® HS F5 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L43
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
4 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Generally, bases are retained longer on the HS F5 than on a C18. Increasing the organic content of a C18 separation 5 to 10 percent will generally provide similar retention on an HS F5. Results with other compounds are highly variable. However, it is generally true that solutes with log Po/w values less than 2.5 will be retained longer on HS F5 compared to a C18. The degree of difference is highly solute dependent.
Características e benefícios
- Unique selectivity
- Similar retention to C18 (sometimes requires stronger mobile phase)
- Excellent peak shape
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Scalable separations from 3 to 10μm particle sizes
Informações legais
Aplicação
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
567504-U | 4061833516959 |