56724
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
About This Item
Produtos recomendados
C × D.E. × D.I.
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
cor
blue band
Descrição geral
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)