565306-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® RP-Amide HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
19.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 2.1 mm
área da superfície
450 m2/g
cobertura de superfície
2.7 μmol/m2
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Ascentis RP-Amide is a new generation ultra low bleed, embedded polar group (EPG) phase that provides orthogonal selectivity and increased resolution for HPLC and LC-MS analysis of polar compounds. The Ascentis RP-Amide is the first choice in embedded polar group HPLC phases.
Características e benefícios
- Excellent retention and peak shape for polar compounds
- 100% aqueous compatibility
- Ultra low bleed, LC-MS compatible
- Unique selectivity
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?