56430AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
apHera™ NH2 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L82
linha de produto
apHera™
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
apHera™
Parâmetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
1-14
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)