51589-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm UHPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
120 m2/g
Impurezas
<5 ppm (metals)
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)