Key Documents
509965
Supelco
Model 206 SCOTTY® Regulator
with 1/8-inch tube connector included
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
Características
gauge (4000psi)
embalagem
pkg of 1 ea
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with Scotty HP
Descrição geral
  • Stainless steel body with 316L stainless steel/Elgiloy diaphragm
  • Supply pressure gauge 0-3000 psig
  • Delivery pressure range 0-100 psig (Delivery pressure gauge 0-200 psig)
  • CGA 180 connector
Nota de rodapé
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
Informações legais
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)