Documentos Principais
508179
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Crimp Seal with Red Rubber/PTFE Septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/red rubber septum
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação
11 mm
Descrição geral
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)