Key Documents
50636-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
C × D.I.
15 cm × 1.5 mm
Impurezas
<5 ppm metals
matriz
Fused-Core particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
std dev 2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
Descrição geral
Colunas de HPLC Ascentis Express, através do uso tecnologia de partículas Fused-Core®, podem fornecer a alta velocidade e as altas taxas de eficiência de partículas com menos de 2 μm e, ao mesmo tempo, manter contrapressões menores. A combinação de alta eficiência e baixa contrapressão beneficia usuários de UPLC® (ou outro sistema de pressão ultra alta), além de usuários de HPLC convencionais.
Visite a página inicial do Ascentis Express para obter mais informações sobre essa nova tecnologia de colunas.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)