50339-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express OH5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L86
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9(lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrição geral
Column Characteristics
The Fused-Core particle has a surface area of ~ 100 m2/g and an average pore size of 90Å. The Fused-Core particles are 30% to 50% heavier than commercially available totally porous particles due to the density of the solid cores. Therefore, the effective surface area per column is similar to columns packed with totally porous particles having surface areas in the 160-200 m2/g range.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)