Documentos Principais
501778
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
forma
gas
embalagem
aerosol can of 4 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T1-4
concentração
15 ppm each component in nitrogen
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
Descrição geral
Specifications:
Contents
: 4 liters
Pressure: 120 psig
Outlet fitting: Aerosol-type push buttom
Weight: ~100 grams
Dimensions: 2.5 x 8 inches
D.O.T. specifications: 2Q
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Recommended for qualitative analysis.
Analito
Descrição
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2B - Aerosol cans and lighters
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)