47100
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8
(varied conc.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D5442
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
concentração
(varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 of analytical standard grade, is used for the analysis of petroleum waxes using gas chromatography (GC) technique.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
0.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?