4M9148-U
Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Sinônimo(s):
Indoor Air Quality Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 3 × 1 mL
concentração
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?