49148-U
Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Sinônimo(s):
Indoor Air Quality Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)