49476-U
Benzo(k)fluoranthene solution
100 μg/mL in methylene chloride, analytical standard
Sinônimo(s):
Benzo[k]fluoranthene solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
disponibilidade
available only in Italy
concentração
100 μg/mL in methylene chloride
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc-3c(cc2c1)-c4cccc5cccc-3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
chave InChI
HAXBIWFMXWRORI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?