48498
Bis-(2-chloroisopropyl) ether
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloroisopropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCl)OC(C)CCl
InChI
1S/C6H12Cl2O/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QCFYJCYNJLBDRT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
85 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?