Documentos Principais
48266
Supelco
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D5134
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
concentração
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
32 °C
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Approximately 70 identified componets. Neat fraction. Actual refinery reformate product.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)