Documentos Principais
47537-U
Supelco
52 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
Sinônimo(s):
Japanese Indoor Air Standard Mix
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Descrição
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    1-Butanol
    2-Butanone
    Butyl acetate
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Decanal
    Decane
    Dibromochloromethane
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethanol
    Ethyl acetate
    Ethylbenzene
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexadecane
    Hexane
    (R)-(+)-Limonene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (−)-α-Pinene
    (−)-β-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    Durene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    m-Xylene
    o-Xylene
    p-Xylene
    Ver tudo (52)
Palavra indicadora
Danger
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)