442579
Endrin ketone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 25 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@@H]1[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@@H]4C[C@@H]5[C@H]3[C@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@@]1(Cl)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m1/s1
chave InChI
IZHZFAQWVKBTSL-YTMKBKNTSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5