Key Documents
442578
Supelco
Endrin aldeído
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 25 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2
chave InChI
HCTWZIFNBBCVGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O endrin aldeído pode ser obtido como um produto de oxidação do pesticida endrin, após exposição à luz ou ao calor.
O endrin aldeído é um tipo de pesticida organoclorado.
Aplicação
O endrin aldeído pode ser usado como padrão de referência para a análise de endrin aldeído em:
  • Amostras de material particulado no ar usando extração assistida por ultrassom em célula de microescala (UAE-MSC) e cromatografia gasosa/espectrometria de massas no modo de ionização química negativa (GC/MS-NCI).
  • Amostras de água do mar por extração em fase sólida (SPE) e UAE, seguidas de análise usando GC acoplado a espectrometria de massa triplo quadrupolo em modo tandem (MS/MS).
  • Peixes de água salobra por GC-MS.
  • Matrizes biológicas por extração rápida, fácil, barata, eficaz, robusta e segura (QuEChERS) e GC-MS/MS.
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gas chromatography-vacuum ultraviolet spectroscopy for multiclass pesticide identification.
Fan H, et al.
Journal of Chromatography A, 1389, 120-127 (2015)
Patnaik P
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances (2007)
Patnaik P
Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes, Third Edition (2017)
Levels of Organochlorine Pesticides in Brackish Water Fish from Niger River, Nigeria.
Unyimadu JP, et al.
Journal of Environmental and Public Health, 2018 (2018)
Determination of organochlorine pesticides in wildlife liver and serum using gas chromatography tandem quadrupole mass spectrometry.
Bokhart M, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 6(6), 1-1 (2015)
Protocolos
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5