Documentos Principais
43002
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
330.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)