29753-U
Carboxen® 569
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carboxen® 569
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass TD tube
linha de produto
Carboxen®
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2
Matriz
Carboxen® 569 carbon molecular sieve (CMS)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling (For Sampling in high humidity conditions)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)