28887-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
ASTM® D6526
Parâmetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.26 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
tipo de coluna
capillary highly polar
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.