Key Documents
26891-U
SGE Autosampler Syringe, Gas Tight, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23-26 ga
descrição
color (dark orange)
Características
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas tight
embalagem
pkg of 1 × 6 ea (26891-U)
fabricante/nome comercial
SGE
agulha C
42 mm
volume
10 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)