Key Documents
25781
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 60 m × 0.53 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiais
fused silica tubing
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.53 mm
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)