25306
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica tubing
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
15 m × 0.53 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)